Drukuj
Chlorek litu, anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 4210 PLN
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Chlorek litu, anhydrous 99,9%
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1325…1360 °C
Temp. topnienia: 605 °C
Gęstość: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550