Drukuj
Bromek litu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 218 PLN
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Bromek litu 99%
Bromek litu
Formuła: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1265 °C
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 3.46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011077
Numer CAS: 7550-35-8
Klasyfikacja Merck : 13,05548