Drukuj
siarczek żelaza(II) 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ferrous sulphide
IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 1850 PLN
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
siarczek żelaza(II) 99.99%
siarczek żelaza(II)
Formuła: FeS
MW: 87.91 g/mol
Temp. topnienia: 1195 °C
Gęstość: 4.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011013
Numer CAS: 1317-37-9
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III
Klasyfikacja Merck : 12,04106