chlorek żelaza (III) heksahydrat ACS
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
IN2065-1KG
IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA
1110
PLN
APOSIN2065-1KG
APOSIN2065-5KG
chlorek żelaza (III) heksahydrat ACS
chlorek żelaza (III) heksahydrat
Formuła:
FeCl₃·6H₂O Temp. Wrzenia: 280…285 °C Temp. topnienia: 37 °C Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149712 Numer CAS: 10025-77-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |