Drukuj
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN2059-250G IN2059-100G IN2059-1KG IN2059-50G
APOSIN2059-250GEA 545 PLN
APOSIN2059-250G APOSIN2059-100G APOSIN2059-1KG APOSIN2059-50G
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Chlorek żelaza(II) tetrahydrat
Formuła: FeCl₂·4H₂O
Temp. topnienia: 105…110 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149709
Numer CAS: 13478-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-843-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,II