Drukuj
Bromek żelaza(II), anhydrous
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
IN2050-100G IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA 2430 PLN
APOSIN2050-100G APOSIN2050-25G
Bromek żelaza(II), anhydrous
Bromek żelaza(II)
Formuła: Br₂Fe
MW: 215.66 g/mol
Temp. Wrzenia: 934 °C
Temp. topnienia: 684 °C
Gęstość: 4.636 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016081
Numer CAS: 7789-46-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-168-8