Drukuj
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ACS
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
IN2044-500G IN2044-2KG
APOSIN2044-500GEA 580 PLN
APOSIN2044-500G APOSIN2044-2KG
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat ACS
Siarczan amonowo-żelazawy(II) heksahydrat
Formuła: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150530
Numer CAS: 7783-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-151-8