Drukuj
tlenek jodu (V) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 1020 PLN
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
tlenek jodu (V) 99%
tlenek jodu (V)
Formuła: I₂O₅
MW: 333.81 g/mol
Temp. topnienia: 275…350 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 5.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011356
Numer CAS: 12029-98-0
Jednostka: 3085
ADR: 5.1+8 II
Klasyfikacja Merck : 12,05040