Drukuj
Trichlorek holmu, anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Holmium trichloride
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 2610 PLN
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Trichlorek holmu, anhydrous 99,9%
Trichlorek holmu
Formuła: Cl₃Ho
MW: 271.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 1500 °C
Temp. topnienia: 718 °C
Gęstość: 3.7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011051
Numer CAS: 10138-62-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-387-1