Drukuj
Holmium 99,9%, proszek –40 mesh
Dostawca: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 7250 PLN
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, proszek –40 mesh
Holmium
Formuła: Ho
Temp. Wrzenia: 2600 °C
Temp. topnienia: 1474 °C
Gęstość: 8,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011049
Numer CAS: 7440-60-0