Drukuj
Chlorek hafnu(IV) 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hafnium tetrachloride
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 PLN
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Chlorek hafnu(IV) 98+%
Chlorek hafnu(IV)
Formuła: Cl₄Hf
MW: 320.3 g/mol
Temp. topnienia: 320 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011034
Numer CAS: 13499-05-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 II