Drukuj
Triazotan galu hydrat 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 1410 PLN
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Triazotan galu hydrat 99.999%
Triazotan galu hydrat
Formuła: GaN₃O₉·H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149723
Numer CAS: 69365-72-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-815-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II