Drukuj
Triazotan galu hydrat 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1885-100G IN1885-25G
APOSIN1885-100GEA 0 PLN
APOSIN1885-100G APOSIN1885-25G
Triazotan galu hydrat 99,9%
Triazotan galu hydrat
Formuła: GaN₃O₉·H₂O
Temp. topnienia: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149723
Numer CAS: 69365-72-6
Numer WE (dawny EINECS): 236-815-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II