Drukuj
Chlorek galu(III), anhydrous 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gallium trichloride
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 3270 PLN
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Chlorek galu(III), anhydrous 99.999%
Chlorek galu(III)
Formuła: Cl₃Ga
MW: 176.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 225
Temp. topnienia: 78 °C
Gęstość: 2.47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011018
Numer CAS: 13450-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-610-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 II