Drukuj
Gallium tribromide, anhydrous 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Gallium (III) bromide
IN1867-100G IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA 7660 PLN
APOSIN1867-100G APOSIN1867-25G
Gallium tribromide, anhydrous 99.99%
Gallium tribromide
Formuła: Br₃Ga
MW: 309.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 279 °C
Temp. topnienia: 121.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016100
Numer CAS: 13450-88-9