Drukuj
gal 99.9999%, ingot
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1855-10G IN1855-50G IN1855-100G
APOSIN1855-10GEA 1280 PLN
APOSIN1855-10G APOSIN1855-50G APOSIN1855-100G
gal 99.9999%, ingot
gal
Formuła: Ga
MW: 69.72 g/mol
Temp. Wrzenia: 2403 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 29.78 °C
Gęstość: 5.91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00134045
Numer CAS: 7440-55-3
Jednostka: 2803
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,04364