Drukuj
bromian sodu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 145 PLN
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
bromian sodu
bromian sodu
Formuła: BrNaO₃
Gęstość: 3,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003476
Numer CAS: 7789-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-160-4
Jednostka: 1494
ADR: 5.1,II