Drukuj
tlenek europu (III) 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 3530 PLN
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
tlenek europu (III) 99.99%
tlenek europu (III)
Formuła: Eu₂O₃
Temp. Wrzenia: 4118 °C
Temp. topnienia: 2291 °C
Gęstość: 7,42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010997
Numer CAS: 1308-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-165-6