Drukuj
Triazotan europu hydrat 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 2550 PLN
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Triazotan europu hydrat 99.999%
Triazotan europu hydrat
Formuła: EuN₃O₉·xH₂O
Temp. topnienia: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149697
Numer CAS: 100587-95-9
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III