Drukuj
Triazotan europu hydrat 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Europium (III) nitrate hydrate
IN1780-25G IN1780-5G IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA 2870 PLN
APOSIN1780-25G APOSIN1780-5G APOSIN1780-100G
Triazotan europu hydrat 99.99%
Triazotan europu hydrat
Formuła: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Temp. topnienia: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149697
Numer CAS: 100587-95-9
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III