Drukuj
Europium(III) bromide 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
IN1762-100G IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA 5220 PLN
APOSIN1762-100G APOSIN1762-10G
Europium(III) bromide 99.99%
Europium(III) bromide
Formuła: Br₃Eu
Temp. topnienia: 702 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 13759-88-1