Drukuj
Trichlorek erbu, anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 1920 PLN
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Trichlorek erbu, anhydrous 99,9%
Trichlorek erbu
Formuła: Cl₃Er
MW: 273.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 1500 °C
Temp. topnienia: 774 °C
Gęstość: 4.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010989
Numer CAS: 10138-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-385-0