Drukuj
Trichlorek erbu heksahydrat 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 1740 PLN
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Trichlorek erbu heksahydrat 99,9%
Trichlorek erbu heksahydrat
Formuła: Cl₃Er·6H₂O
MW: 381.71 g/mol
Temp. topnienia: 774 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149693
Numer CAS: 10025-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-385-0