Drukuj
Erbium tribromide nonahydrate 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Erbium (III) bromide nonahydrate
IN1687-100G IN1687-25G
APOSIN1687-100GEA 1860 PLN
APOSIN1687-100G APOSIN1687-25G
Erbium tribromide nonahydrate 99.99%
Erbium tribromide nonahydrate
Formuła: Br₃Er·9H₂O
MW: 569.11 g/mol
Temp. topnienia: 950 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209649
Numer CAS: 29843-93-4