Drukuj
tlenek dysprozium (III) 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1663-100G IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA 3090 PLN
APOSIN1663-100G APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
tlenek dysprozium (III) 99,9%
tlenek dysprozium (III)
Formuła: Dy₂O₃
Temp. topnienia: 2340 °C
Gęstość: 7,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010986
Numer CAS: 1308-87-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-164-0