Drukuj
Triazotan dysprozu pentahydrat 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dysprosium (III) nitrate pentahydrate
IN1651-100G IN1651-25G
APOSIN1651-100GEA 2500 PLN
APOSIN1651-100G APOSIN1651-25G
Triazotan dysprozu pentahydrat 99,9%
Triazotan dysprozu pentahydrat
Formuła: DyN₃O₉·5H₂O
MW: 438.59
Temp. topnienia: 88.6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149683
Numer CAS: 10031-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-410-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 III