Drukuj
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
IN1633-100G IN1633-500G
APOSIN1633-100GEA 2110 PLN
APOSIN1633-100G APOSIN1633-500G
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Dysprosium(III) bromide hydrate
Formuła: Br₃Dy·H₂O
Temp. topnienia: 881 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 29843-91-2