Drukuj
siarczan miedzi (II) pentahydrat 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 464 PLN
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
siarczan miedzi (II) pentahydrat 99%
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Temp. topnienia: 110 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.284 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02682