Drukuj
Copper selenide 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1585-100G IN1585-25G
APOSIN1585-100GEA 3090 PLN
APOSIN1585-100G APOSIN1585-25G
Copper selenide 99.99%
Copper selenide
Formuła: CuSe
Gęstość: 5,99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016058
Numer CAS: 1317-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-272-8
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,I