Drukuj
Tlenek miedzi(II) 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1579-100G IN1579-500G
APOSIN1579-100GEA 2030 PLN
APOSIN1579-100G APOSIN1579-500G
Tlenek miedzi(II) 99.99%
Tlenek miedzi(II)
Formuła: CuO
Temp. topnienia: 1362 °C
Gęstość: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III