Drukuj
Azotan miedzi(II) hemipentahydrat 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 2110 PLN
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Azotan miedzi(II) hemipentahydrat 99.999%
Azotan miedzi(II) hemipentahydrat
Formuła: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MW: 277.63 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00211298
Numer CAS: 19004-19-4
Jednostka: 3085
ADR: 5.1+8 II