Drukuj
jodek miedzi (I) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 124 PLN
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
jodek miedzi (I) 98%
jodek miedzi (I)
Formuła: CuI
Temp. Wrzenia: 1290 °C
Temp. topnienia: 605 °C
Gęstość: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010978
Numer CAS: 7681-65-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III