Drukuj
jodek miedzi (I) 99.998%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cuprous iodide
IN1558-100G IN1558-25G
APOSIN1558-100GEA 450 PLN
APOSIN1558-100G APOSIN1558-25G
jodek miedzi (I) 99.998%
jodek miedzi (I)
Formuła: CuI
MW: 190.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 1290 °C
Temp. topnienia: 605 °C
Gęstość: 5.62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010978
Numer CAS: 7681-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-674-6
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III
Klasyfikacja Merck : 13,02692