Drukuj
Chlorek miedzi(I) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1542-100G IN1542-500G IN1542-1KG
APOSIN1542-100GEA 232 PLN
APOSIN1542-100G APOSIN1542-500G APOSIN1542-1KG
Chlorek miedzi(I) 99%
Chlorek miedzi(I)
Formuła: ClCu
Temp. Wrzenia: 1490 °C
Temp. topnienia: 430 °C
Gęstość: 4,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010971
Numer CAS: 7758-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9
Jednostka: 2802
ADR: 8,III