Drukuj
bromek miedzi (I) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1539-1KG IN1539-250G IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA 4240 PLN
APOSIN1539-1KG APOSIN1539-250G APOSIN1539-10KG
bromek miedzi (I) 99%
bromek miedzi (I)
Formuła: BrCu
MW: 143.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 1345 °C
Temp. topnienia: 504 °C
Gęstość: 4.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010969
Numer CAS: 7787-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-131-6
Klasyfikacja Merck : 13,02689