Drukuj
Octan miedzi(II) 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 110 PLN
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Octan miedzi(II) 96%
Octan miedzi(II)
Formuła: CuCH₃CO₂
Temp. topnienia: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008690
Numer CAS: 142-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III