Drukuj
miedź 99.999%, grudki 4 - 6 mm
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
APOSIN1531-250GEA 5130 PLN
APOSIN1531-250G
miedź 99.999%, grudki 4 - 6 mm
miedź
Formuła: Cu
MW: 63,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595 °C
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6