Drukuj
azotan cezu 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1456-100G IN1456-500G
APOSIN1456-100GEA 1060 PLN
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
azotan cezu 99,9%
azotan cezu
Formuła: CsNO₃
Temp. topnienia: 414 °C
Gęstość: 3,685 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010963
Numer CAS: 7789-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-146-8
Jednostka: 1451
ADR: 5.1,III