Drukuj
Cesium hydroxide 50% roztwór wodny 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 1350 PLN
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cesium hydroxide 50% roztwór wodny 99,9%
Cesium hydroxide
Formuła: CsOH
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010964
Numer CAS: 21351-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-344-1
Jednostka: 2681
ADR: 8,II