Drukuj
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1426-100G IN1426-500G
APOSIN1426-100GEA 766 PLN
APOSIN1426-100G APOSIN1426-500G
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat 99%
Siarczan ceru(IV) tetrahydrat
Formuła: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Gęstość: 3,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149427
Numer CAS: 10294-42-5
Jednostka: 3085
ADR: 5.1+8,III