Drukuj
Calcium wolframate 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 1420 PLN
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Calcium wolframate 99,9%
Calcium wolframate
Formuła: CaO₄W
Temp. topnienia: 1620 °C
Gęstość: 6,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010913
Numer CAS: 7790-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-219-4