Drukuj
Azotan wapnia hydrat 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 363 PLN
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Azotan wapnia hydrat 99.99%
Azotan wapnia hydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·H₂O
Temp. Wrzenia: 132 °C
Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 35054-52-5
Jednostka: 1454
ADR: 5.1,III