Drukuj
Chlorek wapnia 77%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 124 PLN
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Chlorek wapnia 77%
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: 1670 °C
Temp. topnienia: 772 °C
Gęstość: 2,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8