Drukuj
Bromek wapnia, anhydrous 99,5%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 545 PLN
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Bromek wapnia, anhydrous 99,5%
Bromek wapnia
Formuła: Br₂Ca
MW: 199.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 806…812 °C
Temp. topnienia: 730 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.353 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010902
Numer CAS: 7789-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-164-6
Klasyfikacja Merck : 12,01693