Drukuj
Boron phosphate 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN1296-100G IN1296-500G
APOSIN1296-100GEA 1100 PLN
APOSIN1296-100G APOSIN1296-500G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Formuła: BO₄P
Temp. topnienia: >1400 °C
Gęstość: 2,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011318
Numer CAS: 13308-51-5