Drukuj
tlenek bizmutu (III) 99.999%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 801 PLN
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
tlenek bizmutu (III) 99.999%
tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 1890 °C
Temp. topnienia: 817 °C
Gęstość: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003462
Numer CAS: 1304-76-3
Klasyfikacja Merck : 13,01273