Drukuj
Fluorek bizmutu(III), anhydrous 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 3850 PLN
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Fluorek bizmutu(III), anhydrous 99.99%
Fluorek bizmutu(III)
Formuła: BiF₃
Temp. topnienia: 727 °C
Gęstość: 8,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010893
Numer CAS: 7787-61-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,II