Drukuj
Barium wolframate 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Barium(II) tungstate(VI)
IN1228-100G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 2470 PLN
APOSIN1228-100G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Formuła: BaO₄W
Gęstość: 5.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 7787-42-0