Drukuj
Tritlenek tytanianu baru 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 1080 PLN
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Tritlenek tytanianu baru 99,9%
Tritlenek tytanianu baru
Formuła: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Temp. topnienia: 1620 °C
Gęstość: 6.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003447
Numer CAS: 12047-27-7
Klasyfikacja Merck : 12,01029