Drukuj
Siarczek baru 75%, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Barium(II) sulphide
IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 691 PLN
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Siarczek baru 75%, Technical Grade
Siarczek baru
Formuła: BaS
MW: 169.4 g/mol
Temp. topnienia: 1200 °C
Gęstość: 4.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014192
Numer CAS: 21109-95-5
Klasyfikacja Merck : 12,01024